Human recombinant MICA (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-536
PRSI96-536EA 588 EUR InStock
PRSI96-536
Human recombinant MICA (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
MHC class I polypeptide-related sequence A (MICA) belongs to the MHC class I family and MIC subfamily. MICA contains one Ig-like C1-type (immunoglobulin-like) domain. Unlike classical MHC class I molecules, MICA does not form a heterodimer with beta-2-microglobulin. MICA acts as a stress-induced self-antigen that is recognized by gamma delta T-cells. MICA is ligand for the KLRK1/NKG2D receptor. MICA bind to KLRK1 leads to cell lysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité