Human recombinant NCR1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-550
PRSI96-550EA 654 EUR InStock
PRSI96-550
Human recombinant NCR1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Natural cytotoxicity triggering receptor 1 (NCR1) is also known as Natural killer cell p46-related protein (NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog (LY94), CD antigen CD335, which belongs to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family. NCR1 contains two Ig-like (immunoglobulin-like) domains. NCR1 interacts with CD247 and FCER1G. NCR1 / CD335 may contribute to the increased efficiency of activated natural killer (NK) cells to mediate tumor cell lysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité