Human recombinant SCARB2 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-674
PRSI96-674EA 525 EUR InStock
PRSI96-674
Human recombinant SCARB2 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Scavenger receptor class B member 2 (SCARB2) is also known as Lysosome membrane protein 2 (LIMP2), 85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein (LGP85), CD36 antigen-like 2 (CD36L2, LIMP2), which belongs to the CD36 family. SCARB2 acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA) targeting.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité