Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vcam1 Rat Monoclonal Antibody [clone: M/K-2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
98-547
PRSI98-547EA 448 EUR InStock
PRSI98-547
Anti-Vcam1 Rat Monoclonal Antibody [clone: M/K-2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vcam1
Clonality: Monoclonal
Clone: [M/K-2]
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité