Anti-Itgam Rat Monoclonal Antibody [clone: 3A33] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: ProSci Inc.
98-635
PRSI98-635EA 409 EUR InStock
PRSI98-635
Anti-Itgam Rat Monoclonal Antibody [clone: 3A33] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Itgam
Clonality: Monoclonal
Clone: [3A33]
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité