Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itgam Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
98-647
PRSI98-647EA 509 EUR InStock
PRSI98-647
Anti-Itgam Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Itgam
Clonality: Monoclonal
Clone: [M1/70]
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse, Human, Rhesus Monkey, Baboon, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité