Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD209 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D7 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-2347
PRSIPM-2347EA 435 EUR InStock
PRSIPM-2347
Anti-CD209 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D7 ]
Anticorps
DC-SIGN Monoclonal Antibody: Dendritic cells (DCs) that control immune responses were recently found to capture and transport HIV from the mucosal area to remote lymph nodes, where DCs hand over HIV to CD4+ T lymphocytes. DCs also amplify the amount of virus and extend the duration of viral infectivity. Multiple strains of HIV-1, HIV-2 and SIV bind to DCs via DC-SIGN. ICAM-3 is the natural ligand for DC-SIGN. A DC-SIGN homologue (termed DC-SIGNR, L-SIGN, and DC-SIGN2) was identified recently. DC-SIGN forms a novel gene family with DC-SIGNR and many alternatively spliced isoforms of DC-SIGN and DC-SIGNR. The expression of DC-SIGN was found in mucosal tissues including placenta, small intestine, and rectum.

DC-SIGN antibody can be used for detection of DC-SIGN in Western Blot at 1 - 2 μg/mL and in immunohistochemistry at 5 - 10 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: CD209
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité