Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C5G1 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4527
PRSIPM-4527EA 485 EUR InStock
PRSIPM-4527
Anti-BBC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C5G1 ]
Anticorps
PUMA Monoclonal Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. The p53 tumor-suppressor protein induces apoptosis through transcriptional activation of several genes. A novel p53 inducible pro-apoptotic gene was identified recently and designated PUMA (for p53 upregulated modulator of apoptosis) and bbc3 (for Bcl-2 binding component 3) in human and mouse. PUMA/bbc3 is one of the pro-apoptotic Bcl-2 family members including Bax and Noxa, which are also transcriptional targets of p53. The PUMA gene encodes two BH3 domain-containing proteins termed PUMAα and PUMAβ. PUMA proteins bind Bcl-2, localize to the mitochondria, and induce cytochrome c release and apoptosis in response to p53. PUMA may be a direct mediator of p53-induced apoptosis.

PUMA antibody can be used for detection of PUMA by Western blot at 2.5 to 5 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: BBC3
Clonality: Monoclonal
Clone: 10C5G1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité