Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENDOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G1G10 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4579
PRSIPM-4579EA 435 EUR InStock
PRSIPM-4579
Anti-ENDOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G1G10 ]
Anticorps
EndoG Monoclonal Antibody: The fragmentation of nuclear DNA is a hallmark of apoptotic cell death. The activities of caspase and nuclease are involved in the DNA fragmentation. Caspase-activated deoxyribonuclease (CAD), also termed DNA fragmentation factor (DFF40), is one such nuclease, and is capable of inducing DNA fragmentation and chromatin condensation after cleavage by caspase-3 of its inhibitor ICAD/DFF45. Caspase and CAD independent DNA fragmentation also exists. Recent studies demonstrated that another nuclease, endonuclease G (EndoG), is specifically activated by apoptotic stimuli and is able to induce nucleosomal fragmentation of DNA independently of caspase and DFF/CAD. EndoG is a mitochondrion-specific nuclease that translocates to the nucleus and cleaves chromatin DNA during apoptosis. The homologue of mammalian EndoG is the first mitochondrial protein identified to be involved in apoptosis in C. elegans. EndoG also cleaves DNA in vitro.

EndoG monoclonal antibody can be used for detection of EndoG by Western blot at 5 - 10 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: ENDOG
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G1G10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité