Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYD88 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9C2 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4673
PRSIPM-4673EA 435 EUR InStock
PRSIPM-4673
Anti-MYD88 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9C2 ]
Anticorps
MyD88 Monoclonal Antibody: The pro-inflammatory cytokine IL-1 induced cellular response requires IL-1 receptor complex including IL-1RI and IL-1RAcP. MyD88 has been identified as an adapter molecule in the IL-1 signaling pathway. MyD88 associates with and recruits IRAK to the IL-1 receptor complex in response to IL-1 treatment and dominant negative form of MyD88 attenuates IL-1R-mediated NF-κB activation. MyD88 is also employed as a regulator molecule by IL-18 receptor and human Toll receptor, which are members in the Toll/IL-1R family of receptors. Targeted disruption of the MyD88 gene results in lose of cellular responses to IL-1 and IL-18, and MyD88-deficient mice lack responses to bacterial product LPS that employs Toll-like receptors 2 and 4 (TLR2 and TLR4) as the signaling receptors. MyD88 is a general adapter protein for the Toll/IL-1R family of receptors and plays an important role in the inflammatory response induced by cytokines IL-1 and IL-18 and endotoxin. MyD88 gene is expressed in many tissues.

MyD88 antibody can be used for detection of MyD88 by Western blot at 2 μg/mL. Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL. For immunofluorescence start at 20 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: MYD88
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E9C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité