Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F3D11]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4718
PRSIPM-4718EA 435 EUR InStock
PRSIPM-4718
Anti-HAX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F3D11]
Anticorps
Hax1a Monoclonal Antibody: The HS-1 associated protein X-1 (Hax1) was initially identified in a yeast two-hybrid assay on the basis of its ability to bind to the hemapoietic cell-specific protein 1 (HS-1). Hax1 possesses anti-apoptotic activity and is structurally related to Bcl-2 family members, including the presence of BH1- and BH2-like domains. It has recently been shown to interact with HIV viral protein R (Vpr), a protein required for viral pathogenesis of HIV and linked to T-cell apoptosis through activation of caspases 3 and 9. Other studies indicate that Hax1-mediated processing of HtrA2 (also known as Omi) by the mitochondrial protease PARL allows survival of lymphocytes and neurons when cytokines are limiting. At least four isoforms of Hax1 are known to exist. This antibody is expected to recognize the longest isoform (Hax1a) as well as the shortest.

Hax1a antibody can be used for detection of Hax1A by Western blot at 1 - 2 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: HAX1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F3D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité