Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY96 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2E3 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4847
PRSIPM-4847EA 485 EUR InStock
PRSIPM-4847
Anti-LY96 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2E3 ]
Anticorps
MD-2 Monoclonal Antibody: MD-2 is a member of the Toll/interleukin-1 receptor (TIR) family, a group of proteins that include the Toll-like receptors (TLRs). TLRs are signaling molecules that recognize different pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. TLR4, the major signaling receptor for lipopolysaccharide (LPS), requires the binding of MD-2 to its extracellular region for maximal response to LPS. The specificity of this response is determined by the species of MD-2; e.g., human MD-2 transfected into mouse cells can cause mouse TLR4 to react to LPS analogs that are normally antagonistic to human but not mouse TLR4.

MD-2 antibody can be used for detection of MD-2 by Western blot at 1 μg/mL. Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: LY96
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A2E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité