Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9B7E5 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-4937
PRSIPM-4937EA 485 EUR InStock
PRSIPM-4937
Anti-XBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9B7E5 ]
Anticorps
XBP-1 Monoclonal Antibody: X box binding protein 1 (XBP-1) is a key protein in the mammalian unfolded protein response (UPR) that protects the cell against the stress of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER). Upon sensing unfolded proteins, an ER transmembrane endonuclease and kinase termed IRE1p is activated and excises an intron from XBP-1 mRNA. The spliced XBP-1 mRNA results in a 371 amino acid protein (XBP-1s) which is then translocated to the nucleus where it binds to the regulatory elements of downstream genes. Together with other UPR transcription factors such as ATF6, XBP-1 stimulates the production of ER stress proteins including the ER resident protein chaperones glucose regulated protein (GRP) 78 and GRP94.

XBP-1 antibody can be used for the detection of XBP-1 by Western blot at 1 μg/mL. Antibody can also be used for immunocytochemistry starting at 2 μg/mL. For immunofluorescence start at 4 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: XBP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9B7E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité