Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORAI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F6H5 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-5205
PRSIPM-5205EA 435 EUR InStock
PRSIPM-5205
Anti-ORAI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F6H5 ]
Anticorps
ORAI1 Monoclonal Antibody: Antigen stimulation of immune cells triggers Ca++ entry through Ca++ release-activated Ca++ (CRAC) channels. ORAI1 is a recently identified four-transmembrane spanning protein that is an essential component of CRAC. A missense mutation in this protein in humans is the cause of one fo rm of hereditary severe combined immune deficiency (SCID) which results in ablated T-cell Ca++ entry. It has been suggested that ORAI1 functions as a highly selective Ca++ plasma membrane channel that is gated through interactions with STIM1, the store-activated endoplasmic reticulum Ca++ sensor. ORAI1 often migrates at a higher than expected molecular weight in SDS-PAGE. This antibody is predicted to have no cross-reactivity to ORAI2 or ORAI3.

ORAI1 antibody can be used for detection of ORAI1 by Western blot at 1 - 2 μg/mL. Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL. For immunofluorescence start at 20 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: ORAI1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F6H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité