Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9H5 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-5535
PRSIPM-5535EA 435 EUR InStock
PRSIPM-5535
Anti-HA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9H5 ]
Anticorps
Swine H1N1 Hemagglutinin Monoclonal Antibody: Influenza A virus has one of sixteen possible Hemagglutinin (HA) surface proteins and one of nine possible Neuraminidase (NA) surface proteins. In early 2009, a novel H1N1 swine-origin influenza (S-OIV) A virus was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any other: it is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 including human, swine, and avian influenza with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin. This antibody is specific for the novel swine influenza Hemagglutinin and will not recognize the corresponding Hemagglutinin sequence from the seasonal H1N1 influenza (A/Brisbane/59/2007 (H1N1)).

This antibody can be used for the detection of the hemagglutinin protein from the H1N1 strain of S-OIV A in ELISA.

Type: Primary
Antigen: HA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E9H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité