Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E5C3 ]

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-6142
PRSIPM-6142EA 575 EUR InStock
PRSIPM-6142
Anti-KLF4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E5C3 ]
Anticorps
KLF4 Monoclonal Antibody: KLF4 is a transcription factor that functions as both a transcriptional activator and repressor to regulate proliferation and differentiation of multiple cell types. The role of KLF4 in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing KLF4 and the transcription factors POU5F1, Sox2, and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing KLF4, Sox2, POU5F1 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine. KLF4 interacts directly with POU5F1 and Sox2 in iPS and ES cells and activates the target gene NANOG.

KLF4 antibody can be used for detection of KLF4 by Western blot at 1 μg/mL.

Type: Primary
Antigen: KLF4
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E5C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité