Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN28 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-6143
PRSIPM-6143EA 435 EUR InStock
PRSIPM-6143
Anti-LIN28 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Lin28 Monoclonal Antibody: Lin28 is a transcription factor that was first identified through its key role in the pathway of developmental timing in C. elegans. The role of Lin28 in development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be beneficial in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Lin28 in addition to the transcription factors POU5F1, Sox2, and NANOG in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Lin28, Sox2, POU5F1 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

Lin28 antibody can be used for detection of Lin28 by Western blot at 0.5 - 1 μg/mL.

Lin28 Monoclonal Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Lin28 Monoclonal Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LIN28
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité