Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV-1 p24 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
PM-6335
PRSIPM-6335EA 435 EUR InStock
PRSIPM-6335
Anti-HIV-1 p24 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
HIV-1 p24 Monoclonal Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 constitutes the major core component of the virus and shows high degree of sequence conservation among HIV isolates. The Gag p24 has been used as an integral part of multicomponent HIV-1 vaccines.

PM-6335 can be used for detection of p24 by Western blot or ELISA at 0.2 – 0.5μg/mL.

HIV-1 p24 Monoclonal Antibody is immunoaffinity chromotography purified IgG.

HIV-1 p24 Monoclonal Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HIV-1 p24
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité