Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Llama Recombinant Monoclonal Antibody [P1B8]
Fournisseur: ProSci Inc.
SD9787
PRSISD9787EA 607 EUR InStock
PRSISD9787
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Llama Recombinant Monoclonal Antibody [P1B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2
Clonality: Recombinant Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Llama
Isotype: sdAb
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité