Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FASLG Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1000
PRSIXA-1000EA 620 EUR InStock
PRSIXA-1000
Anti-FASLG Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
FasL antibody can be used for the detection of mouse FasL by flow cytometry and immunohistochemistry (frozen sections and paraffin sections).Method: Cryostat sections (6-8 μm) were air dried, fixed in 4% paraformaldehyde in PBS and used immediately. Sections were incubated for 1 hr at room temperature (RT) with 20 μg/mL of A11 antibody in PBS, 0.2% BSA, 0.05% Tween 20. After rinsing in PBS, a FITC-conjugated anti-rat IgM was added for 30 min., slides washed again in PBS and visualized using a fluorescence microscope.Paraffin sections: Dewax in xylene (2x10 min), EtOH 100% (2x10 min), block endogeneous peroxidase (0.6% H2O2 in Methanol 10 min), rehydrate through graded EtOH (100%, 95%, 70%), rinse in H20, unmask epitopes by heating slides in citrate buffer (0.01M, pH 6.0) 2x5 min in microwave oven (650-750W), cool down to RT 20 min, wash 1x in PBS, incubate with A11 20 μg/mL antibody, wash in PBS, incubate in anti-rat IgM HRP, wash in PBS, develop in appropriate substrate solution (DAB or AEC).

FasL (monoclonal A11) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

FasL antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: Fasl
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité