Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GZMB Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1005
PRSIXA-1005EA 588 EUR InStock
PRSIXA-1005
Anti-GZMB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Granzyme B antibody can be used for detection of human granzyme B by flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry (frozen sections, paraffin sections), immunoprecipitation and western blot. Method: Permeabilized human T cells (5 x 105) were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% Fetal calf serum, 0.02% azide) containing 1 μg of FITC- labeled B18.1 antibody. After washing in FACS buffer, cells were analyzed by flow cytometry. Method: Human T cells were plated onto polylysine treated glass slides, fixed and permeabilized in methanol at -20oC for 5 min, then in acetone at -20oC for 30 sec. After 3 washes in PBS, 0.1% BSA, slides were incubated for 1 hr at room temperature (RT) with 20 μg/mL of B18.4 antibody in PBS, 0.1% BSA. After rinsing in PBS, a FITC-conjugated anti-mouse IgG was added for 30 min., slides washed again in PBS and visualized using a fluorescence microscope. Method: : Recombinant granzyme B was resolved by SDS-PAGE under reducing conditions, transferred to nitrocellulose and probed with the monoclonal anti-granzyme B antibody B18.1 at 1 μg/mL. Proteins were visualized using a peroxidase-conjugated antibody to mouse IgG (SBA) and a chemiluminescence detection system.

Granzyme B (monoclonal B18.1) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

Granzyme B antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: GZMB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité