Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFLAR Rat Monoclonal Antibody [clone: Dave-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1008
PRSIXA-1008EA 734 EUR InStock
PRSIXA-1008
Anti-CFLAR Rat Monoclonal Antibody [clone: Dave-2]
Anticorps
FLIP is an apoptosis regulator protein which functions as a crucial link between cell survival and cell death pathways in mammalian cells and acts as an inhibitor of TNFRSF6 mediated apoptosis. A proteolytic fragment (p43) is likely retained in the death-inducing signaling complex (DISC) thereby blocking further recruitment and processing of caspase-8 at the complex. Full length and shorter isoforms have been shown either to induce apoptosis or to reduce TNFRSF-triggered apoptosis. FLIP lacks enzymatic (caspase) activity. FLIP is highly expressed in skeletal muscle, pancreas, heart, kidney, placenta and peripheral blood leukocytes.

Immunoprecipitation: (1-2ug/ml) . Western Blot: (1-5ug/ml) . Optimal conditions must be determined individually for each application.

Type: Primary
Antigen: CFLAR
Clonality: Monoclonal
Clone: Dave-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité