Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: ]

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1011F
PRSIXA-1011FEA 734 EUR InStock
PRSIXA-1011F
Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: ]
BAFF antibody detects endogenous protein by Flow Cytometry. Method: 293T cells (5 x 105) expressing surface BAFF vector or Mock transfected, were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% fetal calf serum, 0.02% azide) containing 4 μg/mL of Buffy-1 antibody. After washing in FACS buffer, FITC-conjugated antibody to rat IgG was added and cells were analyzed by flow cytometry.

Anti BAFF (monoclonal Buffy-1) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

BAFF antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: TNFSF13B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité