Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF13 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1014
PRSIXA-1014EA 654 EUR InStock
PRSIXA-1014
Anti-TNFSF13 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
APRIL antibody can be used to recognize human and mouse APRIL by Flow Cytometry (excellent for mouse APRIL, also stains human APRIL), and Immunocytochemistry. Method: 3 days after transfection of cells with the indicated constructs, cells were fixed with acetone. Slides were blocked with IgG, and incubated for 1 hour with 5 μg/mL Sacha-1 or control murine IgG (isotype control) in 1%BSA / 1x PBS for 1 hour. After washes wish PBS, samples were incubated with the secondary Ab for 1 hour, washed in PBS and revealed with StreptABComplex/HRP (Vector) and AEC. Method: 3 HEK 293T cells (5 x 105) were mock transfected (thin line) or transfected with an expression plasmid enabling surface expression of mAPRIL (thick line). Cells were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% Fetal calf serum, 0.02% azide) containing 1 μg/mL of Sacha-1 antibody. After washing in FACS buffer, PE-conjugated antibody to rat IgG was added. Cells were incubated on ice for 30 min, washed and then analyzed by flow cytometry.

APRIL (monoclonal Sache-1) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

APRIL antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: TNFSF13
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité