Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TNFSF13 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1019
PRSIXA-1019EA 654 EUR InStock
PRSIXA-1019
Anti-TNFSF13 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
APRIL antibody can be used to recognize human APRIL by Flow Cytometry (also works for intracellular FC staining) and Western Blot. Anti-APRIL (MAb Aprily-1) does not cross react with mouse APRIL. Method: HEK 293 cells were mock transfected or transfected with an expression plasmid enabling surface expression of hAPRIL. Cells (5x105) were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% Fetal calf serum, 0.02% azide) containing 10 μg/mL of Aprily-1 antibody. After washing in FACS buffer, FITC-conjugated antibody to mouse IgG was added. Cells were incubated on ice for 30 min, washed and analyzed by flow cytometry. Method: Cell supernatants were first precleared with protein-A sepharose and then subjected to immunoprecipitation with rhBCMA:Fc and protein-A sepharose. Beads were washed twice with PBS. Immunoprecipitated materials were eluted with 2.5mM glycine pH 2.5 for 10 min, neutralized with Tris buffer and run on an SDS-PAGE gel and analyzed with 2 μg/mL Aprily-1 by Western blot. Note: In some migrations endogenous soluble APRIL resolved as a doublet around 20kDa (dendritic cells: DC). rhsMegaAPRIL served as a positive control. Method: 3 HEK 293T cells (5 x 105) were mock transfected (thin line) or transfected with an expression plasmid enabling surface expression of mDR6 (thick line). Cells were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% Fetal calf serum, 0.02% azide) containing 1 μg/mL of Luke-1 antibody. After washing in FACS buffer, PE-conjugated antibody to rat IgG was added. Cells were incubated on ice for 30 min, washed and then analyzed by flow cytometry.

APRIL (monoclonal Aprily-1) antibody was purified to >=95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

APRIL antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: TNFSF13
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité