Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF17 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1021
PRSIXA-1021EA 734 EUR InStock
PRSIXA-1021
Anti-TNFRSF17 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
BCMA antibody can be used to recognize human BCMA by Flow Cytometry and immunocytochemistry. Method: 3 days after transfection of cells with the indicated constructs, cells were fixed with acetone or 4% formaldehyde for 5min at RT. Slides were blocked with normal IgG, and incubated for 1 hour with 5 μg/mL Vicky-1 in 1%BSA / 1x PBS. After washes in PBS, samples were incubated with the secondary antibody for 1 hour, washed in PBS and revealed with StreptABComplex/HRP (Vector) and AEC. Method: HEK 293 cells were mock transfected or transfected with an expression plasmid coding for human BCMA. Cells (5x105) were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% fetal calf serum, 0.02% azide) containing 1 μg/mL of monoclonal antibody to BCMA (Vicky-1). After washing in FACS buffer, PE-conjugated antibody to rat IgG was added. Cells were incubated on ice for 30 min, washed and analyzed by flow cytometry. This product is for research use only.

BCMA (monoclonal Vicky-1) antibody was purified to 95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

BCMA antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: TNFRSF17
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité