Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF13 / ADIPOQ Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1025
PRSIXA-1025EA 686 EUR InStock
PRSIXA-1025
Anti-TNFSF13 / ADIPOQ Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
APRIL antibody can be used to recognize human and mouse APRIL by ELISA (capture), Flow Cytometry, and Immunocytochemistry. Method: HEK-293T cells expressing surface membrane associated human APRIL (aa 92-233) or a mock control were injected in chicken liver and frozen in OCT. 8 μm sections of injected frozen liver were fixed in acetone, washed in PBS and incubated with Sacha-2 at 10 μg/mL for 1hr after blocking in PBS/1%BSA. Human APRIL was revealed with 3-amino-9-Ethyl-carbazole (AEC) following 45 min. incubation with goat anti-rat HRP. Method: HEK 293T  cells (5 x 105) were mock transfected (thin line) or transfected with an expression plasmid enabling surface expression of mouse APRIL (thick line). Cells were incubated on ice for 30 min in 50 μl FACS buffer (PBS, 5% Fetal calf serum, 0.02% sodium azide) containing 1 μg/mL of Sacha-2 antibody.  After washing in FACS buffer, PE-conjugated antibody to rat IgG was added. Cells were incubated on ice for 30 min, washed and then analyzed by flow cytometry. This product is for research use only.

APRIL (monoclonal Sacha-2) antibody was purified from concentrated hybridoma tissue culture supernatant. APRIL (monoclonal Sacha-2) antibody was purified to 95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

APRIL antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: TNFSF13 / ADIPOQ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité