Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2L13 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1031
PRSIXA-1031EA 654 EUR InStock
PRSIXA-1031
Anti-BCL2L13 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Bcl-rambo antibody can be used to recognize the C-terminus of human Bcl-rambo (aa. 224-450). It detects endogenous protein by Immunocytochemistry (1:300), Immunoprecipitation (1:100) and Western Blot (1:1,000). Method: Following fixation with 2% paraformaldehyde/PBS, HELA cells were incubated with MAb to Bcl-rambo (human) (CT) (Rocky-2) at a 1:300 dilution. An anti-mouse IgG antibody conjugated with Alexa Fluor 488 was used for detection. This product is for research use only.

Bcl-rambo (monoclonal Rocky-2) antibody was purified from concentrated hybridoma tissue culture supernatant. Bcl-rambo (monoclonal Rocky-1) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

Bcl-rambo antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: BCL2L13
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité