Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK2 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XA-1034
PRSIXA-1034EA 686 EUR InStock
PRSIXA-1034
Anti-RIPK2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
RIP2 antibody can be used to recognize human RIP2 by Western Blot. Method: Cell extracts (5x105) from HEK 293T wild type (lane 1) or transfected with a plasmid coding for human RIP2 (lane 2) were resolved by SDS-PAGE under reducing conditions, transferred to nitrocellulose and incubated with the MAb to RIP2 (Nick-1) at a 1:1’000 dilution for 2 hours. Proteins were visualized using a peroxidase-conjugated polyclonal antibody to rat IgG and a chemiluminescence detection system. This product is for research use only.

RIP2 (monoclonal Nick-1) antibody was purified to ≥95% in SDS-PAGE.

PBS containing 0.02% sodium azide

RIP2 antibody can be stored at 4°C, stable for one year.

Type:
Antigen: RIPK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité