Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APMAP Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5101BT
PRSIXP-5101BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5101BT
Anti-APMAP Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Adipose cells produce and secrete numerous physiologically important proteins, such as Lipoprotein Lipase, Leptin, and Adipocyte Complement Related protein of 30 kDa, also known as Acrp30 or Adiponectin. Adiponectin is a circulating protein that is secreted exclusively by differentiated adipocytes. During adipocyte differentiation, Adiponectin mRNA is induced >100 fold. Adiponectin improves the ability of insulin to suppress glucose production, at sub physiological levels, thereby linking adipose tissue to whole body glucose regulation. Adiponectin function appears to be regulated by phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K) since Adiponectin secretion is blocked by pharmacologic inhibitors of this kinase. Adiponectin mRNA is significantly reduced in adipose tissue of obese patients with Type 2 diabetes. The structural similarity of Adiponectin to TNF alpha suggests that Adiponectin may play a role in pathogenesis of insulin resistance in Type 2 diabetes. Adiponectin is implicated as a regulator of whole body energy homeostasis.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: APMAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité