Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5106
PRSIXP-5106EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5106
Anti-CXCL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
B lymphocyte chemoattractant is a CXC chemokine strongly expressed in the follicles of the spleen, lymph nodes, and Peyer's patches. It preferentially promotes the migration of B lymphocytes (compared to T cells and macrophages), apparently by stimulating calcium influx into, and chemotaxis of, cells expressing Burkitt's lymphoma receptor 1 (BLR1).

Anti-hBCA 1 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hBCA 1 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXCL13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité