Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5108BT
PRSIXP-5108BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5108BT
Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Brain derived neurotrophic factor (BDNF) is a member of the neurotrophin family of growth factors that includes NGF, NT3, and NT4. All neurotrophins have six conserved cysteine residues and share a 55% sequence identity at the amino acid level. BDNF is a potent neurotrophic factor that supports the growth and survivability of nerve and/or glial cells. BDNF has been shown to enhance the survival and differentiation of several classes of neurons in vitro, including neural crest and placode derived sensory neurons, dopaminergic neurons in the substantia nigra, basal forebrain cholinergic neurons, hippocampal neurons, and retinal ganglial cells. BDNF is expressed within peripheral ganglia and is not restricted to neuronal target fields, raising the possibility that BDNF has paracrine or even autocrine actions on neurons as well as non neuronal cells. Expression of BDNF is reduced in both Alzheimer's and Huntington disease patients. In addition, functional studies showed that age-associated changes in BDNF-mediated pathways can enhance inflammation and increase myocardial injury after myocardial infarction in the aging heart.

Anti-hBDNF specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BDNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité