Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5111
PRSIXP-5111EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5111
Anti-BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BMPs (bone morphogenetic proteins) belong to the TGF beta superfamily of structurally related signaling proteins. Members of this superfamily are widely represented throughout the animal kingdom and have been implicated in a variety of developmental processes. Proteins of the TGF beta superfamily are disulfide-linked dimers composed of two 12-15 kDa polypeptide chains. As implied by their name, BMPs initiate, promote and regulate bone development, growth, remodeling and repair.

Anti-hBMP-2 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hBMP-2 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité