Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cntf Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5114
PRSIXP-5114EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5114
Anti-Cntf Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is expressed in glial cells within the central and peripheral nervous systems. CNTF stimulates gene expression, cell survival or differentiation in a variety of neuronal cell types such as sensory, sympathetic, ciliary and motor neurons. CNTF itself lacks a classical signal peptide sequence of a secreted protein, but is thought to convey its cytoprotective effects after release from adult glial cells by some mechanism induced by injury.

Anti-rCNTF specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized rCNTF matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Cntf
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité