Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cntf Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5114BT
PRSIXP-5114BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5114BT
Anti-Cntf Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is expressed in glial cells within the central and peripheral nervous systems. CNTF stimulates gene expression, cell survival or differentiation in a variety of neuronal cell types such as sensory, sympathetic, ciliary and motor neurons. CNTF itself lacks a classical signal peptide sequence of a secreted protein, but is thought to convey its cytoprotective effects after release from adult glial cells by some mechanism induced by injury.

Anti-rat CNTF specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Cntf
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité