Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AIMP1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5122
PRSIXP-5122EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5122
Anti-AIMP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
EMAP II is a cytokine that is specifically induced by apoptosis. The release of this cytokine renders the tumor associated vasculature sensitive to tumor necrosis factor. Its precursor is identical to the p43 subunit, which is associated with the multi tRNA synthetase complex. Therefore, proEMAP II may function in binding RNA as part of the tRNA synthetase complex in normal cells and in stimulating inflammatory responses after proteolytic cleavage in tumor cells.
EMAP II inhibits angiogenesis of vascular beds and suppresses the growth of primary and secondary tumors without affecting normal tissues.

Anti-hEMAP-II specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hEMAP-II matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité