Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5123
PRSIXP-5123EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5123
Anti-CXCL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ENA-78 is a a 9.9kD inflammatory chemokine that belongs to the CXC chemokine family. ENA-78 is expressed by fibroblasts, is induced by bacterial lipopolysaccharides, and is chemotactic for neutrophils. This chemokine is produced concomitantly with Interleukin 8 (IL8) in response to stimulation with either Interleukin 1 (IL1) or Tumor Necrosis Factor alpha (TNFA). This chemokine is a potent chemotaxin involved in neutrophil activation.

Anti-hENA 78 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hENA 78 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXCL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité