Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ccl24 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5125
PRSIXP-5125EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5125
Anti-Ccl24 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Eotaxin is a 74 amino acid, eosinophil chemotactic CC chemokine originally found in bronchoalveolar lavage fluid from allergic inflammatory subjects. It is involved in regulating the recruitment and activation of inflammatory leukocytes, particularly eosinophils. Eotaxin binds and activates the CCR3 chemokine receptor, and may play a fundamental role in the development of allergic responses.

Anti-murine Eotaxin-2 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized murine Eotaxin-2 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Ccl24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité