Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FASLG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5130BT
PRSIXP-5130BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5130BT
Anti-FASLG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Fas Ligand is an important member of the tumour necrosis factor (TNF) superfamily involved in membrane mediated apoptosis. Ligation of Fas by Fas Ligand or an anti Fas cross linking antibody, triggers activation of the caspase cascade. Functional impairment of the Fas / Fas Ligand system is associated with the development and progression of malignancies. Fas gene mutations have been suggested to have a role in testicular germ cell tumors. Tumor cells frequently exhibit de novo expression of Fas Ligand, which plays a significant role in local tissue destruction, metastatic spread, and immune escape of the tumor cells. The apoptosis of lymphocytes, which occurs in autoimmune diseases, is usually induced by the Fas/Fas Ligand system.

Anti-hFasL/Apo1 specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FASLG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité