Anti-FGF16 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5132
PRSIXP-5132EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5132
Anti-FGF16 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-hFGF-16 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hFGF-16 matrix.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: FGF16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité