Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5161
PRSIXP-5161EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5161
Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukins (ILs) are a large group of cytokines that are produced mainly by leukocytes, although some are produced by certain phagocytes and auxiliary cells. ILs have a variety of functions, but most function to direct other immune cells to divide and differentiate. Each IL acts on a specific, limited group of cells through a receptor specific for that IL. Human IL10 is a non glycosylated polypeptide consisting of 178 amino acids. There is 73% homology between the human and mouse IL10 proteins, however, the human IL10 acts on both human and mouse target cells, while the mouse IL10 has species specific activity. The cellular sources of IL10 are CD4+ T cells and T cell clones, thymocytes, B cells and B cell lymphomas, macrophages, mast cell lines and keratinocytes. IL10 will stimulate the growth of stem cells, mast cells and thymocytes. IL10 enhances cytotoxic T cell development, and costimulates B cell differentiation and immunoglobulin secretion. IL10 inhibits cytokine production by macrophages and suppresses macrophage class II MHC expression. The human IL10 gene is on human chromosome

Anti-hIL-10 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hIL-10 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité