Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5194
PRSIXP-5194EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5194
Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-6 is reported to be produced by fibroblasts, activated T cells, activated monocytes or macrophages and endothelial cells. It acts upon a variety of cells including fibroblasts, myeloid progenitor cells, T cells, B cells and hepatocytes. In addition, IL-6 appears to interact with IL2 in the proliferation of T lymphocytes. IL-6 potentiates the proliferative effect of IL-3 on multipotential hematopoietic progenitors. IL-6 is a multifunctional 24 kDa protein originally discovered in the medium of RNA stimulated fibroblastoid cells. It is upregulated by IL1, TNF, PDGF, IFN beta, TNF alpha, NGF, IL17 and downregulated by glucocorticoids IL4, TGF beta. IL-6 appears to be directly involved in the responses that occur after infection and cellular injury, and it may prove to be as important as IL1 and TNF alpha in regulating the acute phase response. IL6 has also been implicated in regulating adipose mass.

Anti-mIL-6 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized mIL-6 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité