Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5194BT
PRSIXP-5194BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5194BT
Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
IL-6 is reported to be produced by fibroblasts, activated T cells, activated monocytes or macrophages and endothelial cells. It acts upon a variety of cells including fibroblasts, myeloid progenitor cells, T cells, B cells and hepatocytes. In addition, IL-6 appears to interact with IL2 in the proliferation of T lymphocytes. IL-6 potentiates the proliferative effect of IL3 on multipotential hematopoietic progenitors.

Anti-mIL-6 specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité