Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5198
PRSIXP-5198EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5198
Anti-IL7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Iterleukin 7 is a lymphoid cell growth factor that affects pre-B, pro-B, and early T cells. IL-7 was previously known as pre-B cell growth factor and lymphopoietin 1. IL-7 supports the growth of early B cells from long-term lymphoid bone marrow cultures. It is mitogenic to thymocytes and enhances the response of cells to other stimuli such as polyhydroxyalkanoate (PHA) and concanavalin A (ConA). IL-7 stimulates the proliferation of CD4+/CD8+ cells.

Anti-mIL-7 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized mIL-7 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité