Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5200
PRSIXP-5200EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5200
Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-9 is a cytokine preferentially produced by T helper type 2 lymphocytes and active on various cell types such as T and B lymphocytes, mast cells and haemopoietic progenitors; but no effect of this cytokine has been reported so far on mononuclear phagocytes. IL-9 stimulates cell proliferation and prevents apoptosis. The IL-9 receptor (IL 9R) belongs to the haemopoietic receptor superfamily and its signal transduction involves mainly the (JAK/STAT) pathway. Some studies have implicated IL-9 as an important cytokine in a number of Th2 cytokine mediated pathologies, in particular asthma

Anti-hIL-9 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hIL-9 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité