Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5204
PRSIXP-5204EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5204
Anti-CXCL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interferon-gamma-inducible 10 kD protein (IP-10), is a CXC chemokine with chemoattractant properties for CD4-positive T cells and inhibits early normal and leukemic hemopoietic progenitor proliferation. IP-10 is produced by a wide variety of cell types ranging from neutrophils and monocytes to hepatocytes, endothelial cells and keratinocytes. The cytokine is reported to be involved in a scala of inflammatory pathologies such as HIV encephalitis, cutaneous T cell lymphoma, chronic hepatitis and acute anterior uveitis. Various observations strongly suggest a role for the CXC chemokines IL-8 and IP-10 in the regulation of angiogenic activity in cancer and in idiopathic pulmonary fibrosis.

Anti-mIP-10 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized mIP-10 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXCL10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité