Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5211
PRSIXP-5211EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5211
Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Leptin plays a critical role in the regulation of body weight by inhibiting food intake and stimulating energy expenditure. Defects in Leptin production cause severe hereditary obesity in rodents and humans. In addition to its effects on body weight, leptin has a variety of other functions, including the regulation of hematopoiesis, angiogenesis, wound healing, and the immune and inflammatory response. The Leptin gene is the human homolog of the gene (ob) mutant in the mouse 'obese' phenotype.

Anti-murine Leptin specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized murine Leptin matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité