Anti-CCL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5218
PRSIXP-5218EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5218
Anti-CCL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-hMCP-1/MCAF specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hMCP-1/MCAF matrix.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CCL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité