Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5224
PRSIXP-5224EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5224
Anti-CCL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human macrophage/monocyte chemotactic protein 4 (MCP4) is a member of the b-chemokine family (C-C) of Cytokines. Like Eotaxin, MCP4 is a powerful eosinophil chemo-attractant. Additionally, like MCP3, MCP4 elicits chemo-attraction of monocytes and T lymphocytes

Anti-hMCP-4 specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hMCP-4 matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité