Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5230
PRSIXP-5230EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5230
Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Midkine exhibits neurite outgrowth-promoting activity and may play a role in nervous system development and/or maintenance. Its expression is predominant only for a short period from approximately one-half to two-thirds of the way through gestation; before and after that, it is barely detectable. Midkine was first found in differentiating mouse teratocarcinoma cells. It has neurotrophic activities and is mitogenic to certain, but not to all, fibroblast cell lines.

Anti-hMidkine specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hMidkine matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité